Learn More
Alambre de oro, 0,127 mm de diámetro, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048196
Click to view available options
Cantidad:
0.5 m
10 m
2 m
Tamaño de la unidad:
0.50 metro
10 metros
2 metros
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 0.5 m
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Olor Odorless
Peso ≈0.24g/m
Formulario Alambre, ≈0,24g/m