Learn More
Alambre de oro, 0,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357048
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Forma: Aprox. 3,79 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈3,79g/m