Learn More
Alambre de oro de 0,5 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold |
Aspecto | Gold colored wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
Cantidad | 10 cm |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈3,79g/m |