Learn More
Bolos de cinc oro, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific™
466.32€ - 1664.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold Zinc slugs |
---|---|
Nombre de nota | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Au:Zn; 95:5 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD02092916 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Gold Zinc slugs | |
Au:Zn; 95:5 wt% | |
MFCD02092916 | |
≈3.7g/slug |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(base metálica) | |
99.99% | |
≈ 3,7 g/bolo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes