Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de polipropileno con base cónica
Compatibles con rotores estándar. Los tubos de ensayo de polipropileno con base cónica Gosselin™ están disponibles con tapón de rosca verde.
142.04€ - 212.00€
Especificaciones
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Forma del fondo Cónicos
Closure Included Sí
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Closure Included Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Closure Included Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15193957
Ver documentos
Gosselin™
TC50-01
Sí No estéril
142.04€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-10-2025
Añadir a la cesta
11763274
Ver documentos
Gosselin™
TC50-04
Sí Estéril
212.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estériles
  • Tubos para centrífuga
  • Con certificado de esterilidad separable
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Polipropileno
Sí
Sí
50 mL
Cónicos
29,2 mm