Learn More
Gosselin™ Botellas redondas de HDPE natural Gosselin™ de 250 ml
Fabricados con HDPE. Los frascos redondos de HDPE natural Gosselin™ de 250 ml están disponibles con tapón individual, doble, o tapón a prueba de fugas.
149.60€ - 285.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 60 mm |
Anchura (métrico) | 60 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material del cierre | Color del tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Material del cierre | Color del tapón | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11733313
|
Gosselin™
LR250-07 |
Tapón de rosca individual | LDPE | Rojo | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
283.00€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11723064
|
Gosselin™
LR250-01 |
Tapón de rosca doble | Polietileno | Rojo | CE N°1935/2004 |
285.00€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11547862
|
Gosselin™
LR250-02 |
Tapón de rosca individual | Polietileno de alta densidad (HPDE) | Rojo | CE N°1935/2004 |
149.60€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11733064
|
Gosselin™
LR250-06 |
Tapón de rosca doble | Polietileno | Rojo | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
180.09€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11703303
|
Gosselin™
LR250-05 |
Tapón de rosca | Polietileno de alta densidad (HPDE) | Azul | CE N°1935/2004 |
168.47€
paquete de 145 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11743064
|
Gosselin™
LR250-04 |
Tapón de rosca con acolchado | Tresylene | Rojo | CE N°1935/2004 |
151.05€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11730555
![]() |
Gosselin™
LR250-09 |
Tapón de rosca con acolchado | Tresylene | Rojo | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
174.28€
paquete de 145 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- Frascos cuadrados o redondos, de un solo uso, HDPE, de 50 ml a 2,500 ml
- Disponibles con una selección de tres tapones diferentes: Cierre individual: tapón de rosca y de color rojo Cierre doble: tapón de rosca de color rojo y sello de polietileno Tapón de rosca a prueba de fugas, color rojo, con sello de tresylene (tamaños de 100 ml a 1,000 ml)
- Los frascos se montan con un tapón de rosca y se colocan en cajas
- Disponibles asépticos o esterilizados mediante radiación con certificado de esterilidad desprendible
- Los frascos de 2,500 ml tienen tapones de color blanco
- Solo para uso en investigación, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
250 ml | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
60 mm | |
Forma redonda | |
37 mm |
Natural | |
60 mm | |
Sí | |
125 mm |