Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados de HDPE natural
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE Gosselin™ se suministran con tapón individual, doble o con tapón a prueba de fugas.
Marca:  Gosselin™ LC500-03
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11793064
  • 296.22€ / paquete de 175
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Descripción
  • Resistentes a roturas
  • Graduaciones moldeadas
  • Boca grande, cuello ancho
  • Plástico de HDPE translúcido
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
Cuadrada
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Estéril
Rojo
Sí
Sí
122 mm
Tapón de rosca
Translúcido
58 mm
76 mm
76 mm
CE N°1935/2004, ISO 11137
Ancha
LDPE