Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido.
141.06€ - 260.00€
Especificaciones
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Color del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11703094
Ver documentos
Gosselin™
FC510-02
Rojo 29 mm Estéril
175.32€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11783084
Ver documentos Detalles de la promoción
Gosselin™
FC520-02
Rojo 22 mm Estéril
260.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Edge
Añadir a la cesta
11793084
Ver documentos
Gosselin™
FC520-06
Rojo 22 mm No estéril
169.27€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Añadir a la cesta
11740485
Ver documentos Detalles de la promoción
Gosselin™
FC1000-52
Rojo 28 mm Estéril
197.43€
paquete de 77
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Añadir a la cesta
11865953
Ver documentos
Gosselin™
FC510-03
Blanco 29 mm Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11723293
Ver documentos
Gosselin™
FC520-10
Blanco 22 mm No estéril
141.06€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes a roturas
  • Con graduaciones moldeadas
  • Con tapón de rosca con junta moldeada o tapón con bisagras con reborde interior y anillo de seguridad
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Sí
Cuadrada