Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Envase:
A granel
En envase individual
Descripción
- Resistentes a roturas
- Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
- Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Incluye | 120 mg/l de tiosulfato sódico |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 82 mm |
Envase | A granel |
Esterilidad | Estéril |
Anchura (métrico) | 82 mm |
Color del tapón | Rojo |