Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE cuadrados
Código de producto. 11871731
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 ml
Altura (métrico):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Incluye:
120 mg/l de tiosulfato sódico
20 mg/l de tiosulfato sódico
Envase:
A granel
En envase individual
Predosificados con tiosulfato de sodio, que inhibe la acción del cloro, bromo y ozono disuelto en agua. Los frascos cuadrados de HDPE Gosselin™ se fabrican con HDPE translúcido con una superficie graduada.
  • Resistentes a roturas
  • Los frascos incluyen tapón de rosca montado (precinto de seguridad no activado)
  • Esterilizados mediante radiación con certificado de esterilización desplegable en el embalaje exterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 29 mm
Incluye 120 mg/l de tiosulfato sódico
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 70 mm
Envase En envase individual
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) 70 mm
Color del tapón Rojo
Graduaciones Sí
Certificaciones/conformidad CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 148 mm
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Conector macho con bisagras de 29 mm rojo y transparente