Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 1 l
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 1L Gosselin™ se suministran con un tapón individual o doble o con tapón de rosca con relleno.
Marca: Gosselin™ LC1000-03
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
1 l | |
Cuadrada | |
58 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
90/cartón | |
No estéril | |
Azul | |
Sí | |
Ancha | |
185 mm | |
Doble |
Natural | |
95 x 76 x 185mm | |
Tapón de rosca con cierre doble de HDPE azul y sello natural | |
95 mm | |
HDPE | |
76 mm | |
CE N°1935/2004 | |
Sí | |
Cuadrada | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |