Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 1 l
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 1L Gosselin™ se suministran con un tapón individual o doble o con tapón de rosca con relleno.
Marca: Gosselin™ LC1000-07
100.85 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
1 l | |
Cuadrada | |
58 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
90/cartón | |
No estéril | |
Rojo | |
Sí | |
Sí | |
Cuadrada | |
Tresylene | |
Acolchado |
Natural | |
95 x 76 x 185mm | |
Un tapón de rosca de HDPE rojo con acolchado | |
95 mm | |
Red | |
76 mm | |
CE N°1935/2004 | |
Sí | |
Ancha | |
185 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |