Learn More
Gosselin™ Frascos cuadrados graduados de HDPE de 1 l
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos graduados cuadrados de HDPE de 1L Gosselin™ se suministran con un tapón individual o doble o con tapón de rosca con relleno.
Marca: Gosselin™ LC1000-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a roturas
- Graduaciones moldeadas
- Boca grande, cuello ancho
- Plástico de HDPE translúcido
- Disponibles estériles o asépticos
Especificaciones
1 l | |
Square | |
58 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
90/cartón | |
Yes | |
Azul | |
Sí | |
Ancha | |
185 mm | |
Single |
Natural | |
95 x 76 x 185mm | |
Single blue LDPE screw cap | |
95mm | |
Azul | |
76mm | |
CE N°1935/2004 | |
Sí | |
Cuadrada | |
LDPE |