Learn More
GOT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | GOT2 |
---|---|
Concentración | 0.24 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16863624
|
Proteintech
14800-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16853624
|
Proteintech
14800-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GOT2 is a glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and inner-membrane mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology.Especificaciones
GOT2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P00505, P00507, P05202 | |
14719, 25721, 2806 | |
GOT2 Fusion Protein Ag6514 | |
Primary | |
-20°C | |
GOT2 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FABP 1, FABPpm, Fatty acid binding protein, GOT2, KAT4, KATIV, mAspAT, mitAAT, Transaminase A | |
GOT2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |