Learn More
GPR126 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | GPR126 |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897744
|
Proteintech
17774-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16887744
|
Proteintech
17774-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The GPR126 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GPR126. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR126 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
GPR126 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
57211 | |
Primary |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |