Learn More
Grace™ Cartuchos Reveleris™ SRC C18
Ideal for speed, resolution and capacity
Especificaciones
Material | C18 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para velocidad, resolución y capacidad, aplicaciones convencionales, compuestos polares y sistemas flash populares |
Presión máxima | 200 psi |
Descripción
- Soportan presiones más elevadas (hasta 200 psig) y ofrecen una mayor capacidad de carga
- Sílice de alta carga superior para una resolución excelente
- Envasados de manera óptima para ofrecer un recuento de placas elevado
- Una distribución más estricta del tamaño de partículas y unas partículas finas mínimas mantienen baja la contrapresión
- La etiqueta RFID optimiza el sistema Reveleris (se vende por separado) para el funcionamiento mediante la carga automática de especificaciones de cartucho
- Compatibles con otros sistemas de flash populares
Especificaciones
C18 | |
Para velocidad, resolución y capacidad, aplicaciones convencionales, compuestos polares y sistemas flash populares | |
200 psi |