Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 292, discos
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 292, los discos son especialmente adecuados para análisis cualitativos que requieren un bajo contenido de cenizas.
11.80€ - 15.30€
Especificaciones
Peso base | 87 g/m2 |
---|---|
Formato | Rodee con un círculo |
Material | Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza) |
Particle Retention | 5-8 μm |
Velocidad de filtración | De 45 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15982880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-015 |
15 mm |
15.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15992880
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-020 |
20 mm |
15.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15922890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-050 |
50 mm |
11.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15932890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-060 |
60 mm |
11.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15942890
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-205-085 |
85 mm |
12.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
87 g/m2 | |
Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza) | |
De 45 s | |
100/paq. |
Rodee con un círculo | |
5-8 μm | |
292 | |
0,18 m |