Learn More
Fisherbrand™ Papel absorbente para uso especial de grado 903
Determinación de la absorción de agua.
Marca: Fisherbrand™ 0903F00024
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Peso: 255g/m2
- Absorción: 490 ml/cm2
- Grosor: 0,40mm
- Absorción capilar : de 75 a 85 mm (Klemm)
Aplicaciones:
- Determinación de la absorción de agua en la producción de papel de tamaño según el método Cobb
- Prueba de la formación de láminas en el sector de la pasta de celulosa
Certifications
ISO EN 20535
Especificaciones
170 mm | |
170 x 170 mm | |
Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry | |
903 |
170 mm | |
Hoja | |
100 Pk. | |
0.4 mm |