Learn More
DWK Life Sciences Bureta automática de clase AS DURAN™, tipo Pellet, con tira Schellbach y llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las buretas originales DURAN™ están hechas de vidrio borosilicato 3.3 altamente resistente a productos químicos. Debido a la precisión de su escala, son particularmente adecuadas para propósitos de valoración. La cantidad de líquido necesaria para la valoración, previamente desconocida, se puede leer con mucha precisión tras llevar a cabo la reacción. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Esto significa que las cantidades se pueden leer exactamente en la graduación, porque al calibrar se ha considerado la adherencia del líquido sobre el vidrio. En el caso de las buretas, las tolerancias de volumen corresponden a los márgenes de error según ISO y DIN. Las buretas DURAN™ están disponibles con macho de vidrio o de PTFE. A diferencia de los machos de vidrio, no es necesario engrasar los machos de PTFE, lo cual facilita el trabajo en el laboratorio. Las buretas automáticas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
- Graduado, anillo marcado con el volumen principal
- Con tira Schellbach
- Con frasco de depósito (2000 ml) y bomba neumática de caucho
- Llave de paso esmerilada estándar en posición lateral
- Tiempo de espera de 30 segundos
- Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
- La entrega consiste en una bureta, un frasco para bureta y una bomba neumática de caucho
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Boro 3.3, PTFE, polipropileno, PVC |
Para utilizar con (aplicación) | Valoración; medición volumétrica; análisis de medición |
Incluye | 1/Paq. |
Tolerancia | ±0,03 ml |