Learn More
Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations
Read molded-in graduations with ease to ensure accuracy with the Buerkle™ Graduated Polypropylene Cylinder with Embossed Gradations. This graduated cylinder offers excellent chemical resistance for a wide variety of solutions.
Marca: Buerkle™ 7502-2000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resists temperatures up to 135°C (275°F)
- Autoclavable
- Individually packaged
- Polypropylene plastic
Especificaciones
2000 mL | |
Categoría B DIN 12681/ISO 6706 | |
97 mm | |
1 | |
Autoclavable | |
Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Polipropileno | |
Grabado | |
Embossed graduation | |
20 mL | |
Round | |
Azul | |
482 mm |