Learn More
Sampling Systems™ Graduated SteriWare Beakers
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Descripción
- Made from food grade, FDA and EC compliant polypropylene
- Available sterile and non-sterile
- Wide range of sizes
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2 L |
Material | Polypropylene |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Single-use |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | FDA |
Scale | Escala moldeada |
Modelo | Low Form |