Learn More
Grant Instruments™ Bloque de repuesto para termoagitador PHMT
Código de producto. 12955511
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,02 mL
0,05 mL
0,2 ml
1,5 ml
2 ml
Para utilizar con (equipo):
20 microtubos de 0,2 ml
20 microtubos de 0,5 ml más 12 microtubos de 1,5 ml
24 microtubos de 1,5 ml
24 microtubos de 2,0 ml
Microplacas de 96 pocillos (0,2 ml)
Almacena hasta 32 microtubos o una microplaca de 96 pocillos para el termoagitador de la serie PHMT
Bloque de repuesto/adicional para termoagitador de la serie PHMT para microtubos y microplacas
  • PSC18: Admite 20 microtubos de 0,5 ml más 12 de 1,5 ml
  • PSC24: Capacidad para 24 microtubos de 2,0 ml
  • PSC24N: Capacidad para 24 microtubos de 1,5 ml
  • PSC32: Capacidad para 20 microtubos de 0,2 ml más 12 de 1,5 ml
  • PSC96: capacidad para una microplaca de PCF de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,05 mL
Para utilizar con (equipo) 20 microtubos de 0,5 ml más 12 microtubos de 1,5 ml
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 100 °C
Tipo Bloque
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C