Learn More
Grant Instruments™ Plataforma universal con barras ajustables
Ajuste las barras para adaptarlas a una gran variedad de recipientes de una sola vez. La plataforma universal y las barras ajustables Grant Instruments™ no requieren ninguna herramienta para ajustar las barras.
Marca: Grant Instruments™ PUP-12
184.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con agitadores orbitales y agitadores con incubación Grant
- Dimensiones: 270 x 195 mm
- Incluye barras de sujeción adicionales que también se pueden pedir por separado (HB 200)
Especificaciones
Plataforma Universal | |
285 x 220 mm | |
Para diferentes tipos de recipientes | |
ES-20 |