Learn More
Lámina de grafito, 0,4 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340228
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%, metal basis
Cantidad 15 x 250 cm
Forma física Lámina, 0,4 mm