Learn More
Placa de grafito, 1,27cm (0,5 pulg) de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
12.5 x 25 cm
25 x 50 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Graphite plate |
Nombre de nota | 1.27cm (0.5 in.) thick |
Número MDL | MFCD00144065 |
Cantidad | 12.5 x 25 cm |