Learn More
Placa de grafito, pirolítica, 1,27 x 9,98 x 9,98 mm (0,05 x 0,393 x 0,393 in), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Graphite plate, pyrolytic |
Nombre de nota | 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.) |
Número MDL | MFCD00144065 |
Cantidad | 5 Pc. |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |