Learn More
Polvo de grafito, natural, grado universal, –200 malla, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
60.85€ - 527.00€
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11375087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040799.TA
28 g
60.85€
28 g
11385087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040799.TB
113 g
171.00€
113 g
11355087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040799.TC
227 g
283.00€
227 g
11365087
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040799.TD
454 g
527.00€
454 g
Descripción
Descripción
Used in aircraft manufacturing industries, defense material, automotive industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7782-42-5
12.01
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbón
C
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Especificaciones
Graphite powder
7782-42-5
−200 Mesh
Odorless
C
UN1325
Insoluble.
[C]
12.01
CHEBI:27594
Universal
Natural
Negro
UCP-1-U grade, ultra 'F' purity
(base metálica)
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbón
5462310
99.9995%
Polvo, grado UC-1-U, pureza ultra “F”
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H228-H319-H335
Sólido inflamable.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H228-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS INFLAMABLES, ORGANICOS, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes