Learn More
Cinta de grafito, tejido cuadrado, 0,56 mm (0,022 in) de grosor x 100 mm (3,94 in) de ancho, 99,9 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11371188
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00144065
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite tape
Nombre de nota Square weave, 0.56mm (0.022 in.) thick x 100mm (3.94 in.) wide
Cantidad 100 cm
Porcentaje de pureza 99.9%