Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde
Con fórmula de nitrilo para ofrecer resistencia a varios disolventes y productos químicos con base de aceite.
Marca: Ansell™ A340065
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Permite el contacto de hasta 100 °C.
- Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro.
- El puño abierto con borde textil permite que la mano se ventile y se mantenga fresca.
Especificaciones
Nitrilo | |
Guantes de inmersión | |
Verde | |
Algodón | |
12 pares |
Nitrilo | |
6,5 | |
Manopla | |
COMFORT G26G | |
Excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos con base de aceite |