Learn More
Shamrock™ Etiqueta redonda de color verde
Se ofrecen en varios colores y diámetros para adaptarse a sus necesidades. Las etiquetas de puntos de codificación cromática Shamrock™ ofrecen varias oportunidades para la codificación cromática en el laboratorio: pruebas, médicos o departamentos.
Marca: Shamrock™ SDL-25-3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Verde | |
Etiqueta redonda | |
1000/Paq. | |
6,5 mm |