Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Permiten almacenar un gran número de muestras.
Marca: Microspec™ W4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muestreo rentable
- Almacenamiento de un gran número de muestras
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Cierre de agarre | |
Sí | |
Polietileno | |
50 μm | |
1000 | |
Caja | |
7,5 x 7,5 in |
No esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Muestreo | |
No estéril | |
Polietileno | |
1000 | |
1000 | |
Bolsa de muestra |