Learn More
Cytiva Kit a granel GST
Código de producto. 10166044 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
:
Incluye 10 ml de Glutathione Sepharose 4B, columnas desechables 5
Para la purificación manual a pequeña escala de proteínas etiquetadas con GST mediante cromatografía en columna o método por lotes. Facilita los estudios de optimización de la expresión, las condiciones de solubilidad y los parámetros de purificación de las proteínas marcadas con GST
  • Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas
  • Sistema de afinidad GST-glutatión flexible para la purificación rápida de columnas o lotes
  • Alta especificidad (en comparación con la purificación marcada con histidina)
  • Proporciona reactivos para la expresión de inducción y elución de proteínas de fusión
  • Suficientes reactivos para purificar hasta 50 mg de proteína de fusión
  • Incluye 10 ml de envase a granel de Glutathione Sepharose™ 4B, 5 columnas posicionables, kit de tampón GST y 500 mg de Isopropil Β-D Tiogalactósido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El kit a granel GST está diseñado para la purificación manual a pequeña escala de proteínas etiquetadas con GST mediante cromatografía en columna o método de lote. Facilita los estudios de optimización de la expresión, las condiciones de solubilidad y los parámetros de purificación de la proteína marcada con GST
Contenido del kit 10 ml de embalaje a granel de Glutathione Sepharose 4B de medio, 5 columnas de flujo por gravedad, IPTG, kit de tampón GST
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Cantidad 1 kit
Tipo Kit a granel GST