Learn More
Liebherr™ Arcones congeladores de la serie GT con FrostProtect
Diseñado para un almacenamiento óptimo de materiales y muestras congelados. El congelador Liebherr™ con refrigeración estática está disponible con 3 o 14 cestillas o 14 cajones sólidos. Elija entre exteriores de color blanco o de acero inoxidable. Los congeladores de gran capacidad incluyen controles electrónicos para temperaturas estables.
Especificaciones
Tipo | Congelador |
---|---|
Gamma di temperatura | -8°C a -16°C |
Door Style | SwingDesign con tirador de pecho |
No. of Doors | 1 |
Cassetti | Cestillos colgantes |
Descripción
- Tecnología StopFrost: Reduce significativamente la formación de escarcha, por lo que no es necesario desescarchar con tanta frecuencia
- FrostProtect: Si la temperatura ambiente cae por debajo de los + 10 °C, el congelador sigue funcionando de manera eficiente, de modo que los productos congelados se mantienen almacenados de forma segura
- Controles electrónicos: El panel Comfort con indicadores LED es fácil de usar sin tener que abrir la tapa
- Características de seguridad: Bloqueo infantil, alarmas para la temperatura y la puerta e indicador de funcionamiento incorrecto
- Bajo consumo energético: Con iluminación LED y un diseño de bajo consumo energético
- Aprovechamiento máximo del espacio: Incluye dos cestillos deslizantes y tienen un generoso volumen interior
Especificaciones
Congelador | |
SwingDesign con tirador de pecho | |
Cestillos colgantes | |
Arcón | |
Electromecánico | |
92 cm | |
50 Hz |
-8°C a -16°C | |
1 | |
2 | |
Blanco | |
Manual | |
220/240 V | |
R 600a |