Learn More
Pacific Handy Cutter Cutter de sécurité à ressort et dispositif de protection, gauche
Le S4S est un couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame et dispositif de protection supplémentaire. Il offre donc une réelle sécurité.
344.00CHF
Spécification
Type de produit Cutter de sécurité
Jetable Non
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
17729037
Afficher les documents
Pacific Handy Cutter
S4SL
Rouge
344.00CHF
12 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 18-07-2025
Ajouter au panier
17739037
Afficher les documents
Pacific Handy Cutter
S4SR
Vert
344.00CHF
12 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 18-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le dispositif de protection sert également de guide, par exemple lors de l’ouverture des boîtes.
  • Avec séparateur de ruban intégré robuste et stockage des lames de rechange.
  • Changement de lame sans outil.
  • Avec œillet pratique pour le suspendre ou attacher un cordon.
  • Le modèle vert convient aux droitiers.
  • Le modèle rouge convient aux gauchers.
Spécification
Spécification
Cutter de sécurité
Non
Non stérile
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis