Learn More
Cytiva Conjunto de repuesto de base de vidrio inferior de borosilicato GV050
The Lower Glass Base Assembly is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca:  Cytiva 10442201
Código de producto. 11324944
  • 218.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
  • For Use With (Application): Vacuum Filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Para soportes de filtro de vacío de vidrio GV050/2
No estéril
GV050/2/02
GV050
Embudo de filtro
Reutilizable
Vidrio de borosilicato
Filtración en vacío
1 unidad
NS29