Learn More
Cytiva Parte inferior GV050
This Lower Part is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca: Cytiva 10442212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
Autoclavable | |
Para GV050/2 | |
No estéril | |
GV050/2/12 | |
GV050 | |
Embudo de filtro |
Reutilizable | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración en vacío | |
1 unidad | |
NS45 |