Learn More
H-B Instrument™ Prueba de alcohol Durac™: hidrómetros de alcohol etílico
Estos hidrómetros, que se utilizan para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas, están disponibles en varios intervalos del 0 al 206 %
127.00€ - 138.77€
Especificaciones
Exactitud | ± 0,2 % |
---|---|
Incrementos | 0,2% |
Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17460264
|
H-B Instrument™
B61807-4000 |
Del 75 al 95% | Código de ingresos internos: K |
138.77€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17470264
|
H-B Instrument™
B61807-4100 |
Del 90 al 110% | Código de ingresos internos: L |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- 300 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Fabricado de acuerdo con el Bureau of Internal Revenue del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos; las tolerancias indicadas son las señaladas en la Circular 555 sobre las pruebas de hidrómetros del National Bureau of Standards
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C (60 °F)
Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Aplicaciones:
Para determinar el grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense.
Especificaciones
± 0,2 % | |
Trazables a NIST | |
Los hidrómetros a prueba de alcohol deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben estar sometidos a temperaturas extremas. |
0,2% | |
300 mm | |
Determinación del grado de alcohol etílico de las bebidas espirituosas |