Learn More
Carburo de hafnio, polvo gris, 99,5 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307417
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-85-1
Fórmula molecular CHf
Peso molecular (g/mol) 190.50
Número MDL MFCD00016126
Clave InChI NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC methanidylidynehafniumylium
SMILES [C-]#[Hf+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Hafnium carbide
Punto de fusión 3890°C
Color Gris
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad it is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.54
Olor Odorless
Densidad 12.2
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.