Learn More
Carburo de hafnio, polvo gris, 99,5 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium carbide |
Punto de fusión | 3890°C |
Color | Gris |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis excluding Zr) |
Información de solubilidad | it is insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.54 |
Olor | Odorless |
Densidad | 12.2 g/cm3 |