Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301888
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para la síntesis de óxido de hafnio(IV)
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14456-34-9
Fórmula molecular Cl2H16HfO9
Peso molecular (g/mol) 409.51
Número MDL MFCD00150417
Clave InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
Nombre IUPAC hafnio;dicloruro;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52 (265.40 Anhydrous)
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.2