Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica excepto Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7048501
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14456-34-9
Fórmula molecular Cl2H16HfO9
Peso molecular (g/mol) 409.51
Número MDL MFCD00150417
Clave InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
Nombre IUPAC hafnio;dicloruro;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr < 1 %
Fórmula lineal HfCl2O·8H2O
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52 (265.40 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Puratronic™
Olor Pungent
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.2 g/mL