Learn More
Óxido de dinitrato de hafnio, 99,9 % (base metálica excluyendo Zr), Zr < 0,1 %, solución acuosa al 10 % p/v., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium dinitrate oxide |
Forma física | Líquida |
Cantidad | 10 mL |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr < 0,1 % |
Fórmula lineal | HfO(NO3)2 |
Número UN | UN3218 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.5 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% w/v aq. soln. |