Learn More
Etóxido de hafnio, 99,9 % (base de metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051590
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Preparación de revestimientos refractarios
Hafnium ethoxide is a chemical used in the preparation of refractory coatings. Some of the other applications include Nano-materials & Thin Films, Display & Imaging, Catalysis & Synthesis, Hybrid & Disperse Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13428-80-3
Fórmula molecular C8H24HfO4
Peso molecular (g/mol) 362.766
Número MDL MFCD00070459
Clave InChI ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
PubChem CID 72429791
Nombre IUPAC etanol; hafnio
SMILES CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium ethoxide
Punto de fusión 178°C to 180°C
Punto de ebullición 180°C to 200°C (13 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Número UN UN3180
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.73
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s