Learn More
Lámina de hafnio, 1,0 mm de grosor, recocido, 99,5 % (base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
363.00€ - 1410.00€
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Hf |
Peso molecular (g/mol) | 178.49 |
Número MDL | MFCD00011032 |
Clave InChI | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
Nombre IUPAC | hafnio |
SMILES | [Hf] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11335809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010794.FI |
50 x 50 mm |
363.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11306897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010794.GH |
100 x 100 mm |
1410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnio |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Especificaciones
Hafnium foil | |
7440-58-6 | |
Hf | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Odorless | |
Papel de aluminio |
1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft | |
(Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal | |
MFCD00011032 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnio | |
23986 | |
99.5% | |
≈32.8g/50x50mm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes