Learn More
Cloruro de hafnio(IV), polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341888
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13499-05-3
Fórmula molecular Cl4Hf
Peso molecular (g/mol) 320.29
Número MDL MFCD00011034
Clave InChI PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
Nombre IUPAC tetraclorohafnio
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) chloride
Punto de fusión 320° (sublimation)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98% (Metals basis excluding Zr)
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.3
Olor Irritating
Sensibilidad Moisture sensitive