Learn More
Cloruro de hafnio(IV), 99 %, malla -80, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237550
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13499-05-3 | HfCl4 | 320.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13499-05-3
Fórmula molecular HfCl4
Peso molecular (g/mol) 320.29
Número MDL MFCD00011034
Clave InChI PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
Nombre IUPAC tetraclorohafnio
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium(IV) chloride
Punto de fusión 319.0°C
Nombre de nota -80 mesh
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal HfCl4
Índice Merck 14, 4588
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.29
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hafnium(IV) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.