Learn More
Cloruro de hafnio(IV), 99 %, malla -80, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) chloride |
Punto de fusión | 319.0°C |
Nombre de nota | -80 mesh |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | HfCl4 |
Índice Merck | 14, 4588 |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol,acetone |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467456 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 293251000,293250250 |
A0463118 | Certificado de análisis | 23/05/2024 | 293251000,293250250 |
A0457985 | Certificado de análisis | 21/11/2023 | 293251000,293250250 |
A0456746 | Certificado de análisis | 03/10/2023 | 293251000,293250250 |
A0444641 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 293251000,293250250 |
Seguridad y manipulación
- Hafnium(IV) chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.