Learn More
Fluoruro de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059642
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-52-9
Fórmula molecular HfF4
Número MDL MFCD00016127
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium (IV) fluoride
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3290
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.48
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Moisture Sensitive