Learn More
Fluoruro de hafnio(IV), 99,9 % (base metálica excepto Zr), Zr 2-4 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) fluoride |
Forma física | Masa sinterizada de 3-6 mm |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica excepto Zr), Zr entre 2 y 4 % |
Número UN | UN3290 |
Información de solubilidad | React with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.48 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |