Learn More
Óxido de hafnio(IV), 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 5400°C |
Nombre del producto químico o material | Hafnium(IV) oxide |
Punto de fusión | 2810°C |
Nombre de nota | 98% |
CAS | 12055-23-1 |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min |
Fórmula molecular | HfO2 |
Fórmula lineal | HfO2 |
Número MDL | MFCD00003565 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hafnium(IV) oxide